Teluro 99.999+%, en trozos

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 290 EUR
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Teluro 99.999+%, en trozos
Teluro
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990 °C
Pto. de fusión: 449.5 °C
Densidad: 6.24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09273

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR