Dióxido de teluro 99.99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 545 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Dióxido de teluro 99.99%
Dióxido de teluro
Formula: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Pto. Ebullición: 1245 °C
Pto. de fusión: 733 °C
Densidad: 5.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011263
Núm. CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Índice Merck: 14,09123

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR