Terbio 99,9%, virutas
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3454-1G IN3454-5G
APOSIN3454-1GEA 116 EUR
APOSIN3454-1G APOSIN3454-5G
Terbio 99,9%, virutas
Terbio
Formula: Tb
MW: 158.93 g/mol
Pto. Ebullición: 2800 °C
Pto. de fusión: 1356 °C
Densidad: 8.234 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,09300