Terbio 99,9%, en polvo –40 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 108 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbio 99,9%, en polvo –40 mesh
Terbio
Formula: Tb
MW: 158.93 g/mol
Pto. Ebullición: 2800 °C
Pto. de fusión: 1356 °C
Densidad: 8.27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,09300