Cloruro de terbio (III), anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
IN3475-1G
IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA
109
EUR
APOSIN3475-1G
APOSIN3475-5G
Cloruro de terbio (III), anhidro 99,9%
Cloruro de terbio (III)
Formula:
Cl₃Tb MW: 265.28 g/mol Pto. de fusión: 588 °C Densidad: 4.35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011258 Núm. CAS: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Índice Merck: 13,09087 |