Fluoruro de terbio (III) 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Trifluoruro de terbio
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 343 EUR
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Fluoruro de terbio (III) 99,9%
Fluoruro de terbio (III)
Formula: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Pto. Ebullición: 2277
Pto. de fusión: 1172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049572
Núm. CAS: 13708-63-9