Terbio (III) sulfato octahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3493-10G IN3493-50G
APOSIN3493-10GEA 306 EUR
APOSIN3493-10G APOSIN3493-50G
Terbio (III) sulfato octahidrato 99,9%
Terbio (III) sulfato octahidrato
Formula: O₁₄S₃Tb₂·8H₂O
MW: 782,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149872
Núm. CAS: 13842-67-6