Tricloruro de tulio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 174 EUR
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Tricloruro de tulio, anhidro 99,9%
Tricloruro de tulio
Formula: Cl₃Tm
MW: 275.29 g/mol
Pto. de fusión: 821 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011283
Núm. CAS: 13537-18-3