Óxido de tulio (III) 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tulio (III) óxido
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 125 EUR
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Óxido de tulio (III) 99.99%
Óxido de tulio (III)
Formula: O₃Tm₂
MW: 385.87 g/mol
Pto. de fusión: 2425 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011285
Núm. CAS: 12036-44-1