Estaño 99.999%, en polvo –100 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3628-250G IN3628-50G
APOSIN3628-250GEA 3980 EUR
APOSIN3628-250G APOSIN3628-50G
Estaño 99.999%, en polvo –100 mesh
Estaño
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270 °C
Pto. de fusión: 231.9 °C
Densidad: 7.29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
Índice Merck: 12,09587