Estaño (II) cloruro, anhydrous 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de estaño
IN3644-100G
IN3644-2.5KG
IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA
79.9
EUR
APOSIN3644-100G
APOSIN3644-2.5KG
APOSIN3644-500G
Estaño (II) cloruro, anhydrous 98%
Estaño (II) cloruro
Formula:
SnCl₂ MW: 189.62 g/mol Pto. Ebullición: 652 °C Pto. de fusión: 247 °C Densidad: 3.95 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011241 Núm. CAS: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 13,08861 |