Dióxido de estaño 99.9+%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 0 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Dióxido de estaño 99.9+%
Dióxido de estaño
Formula: O₂Sn
Pto. Ebullición: 1800…900 °C
Pto. de fusión: 1630 °C
Densidad: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011244
Núm. CAS: 18282-10-5