Dióxido de titanio rutilo 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Rutilo, Titanio (IV) óxido rutilo
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 219 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Dióxido de titanio rutilo 99.99%
Dióxido de titanio rutilo
Formula: O₂Ti
MW: 79.88 g/mol
Pto. Ebullición: 2500…3000 °C
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2