Dióxido de titanio rutilo 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3709-250G IN3709-50G
APOSIN3709-250GEA 1160 EUR
APOSIN3709-250G APOSIN3709-50G
Dióxido de titanio rutilo 99.999%
Dióxido de titanio rutilo
Formula: O₂Ti
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 1317-80-2