Vanadio (II) cloruro 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3760-5G
APOSIN3760-5GEA 464 EUR
APOSIN3760-5G
Vanadio (II) cloruro 85%
Vanadio (II) cloruro
Formula: Cl₂V
MW: 121,85 g/mol
Pto. de fusión: 910 °C (subl.)
Densidad: 3,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8,II