Vanadio (V) óxido 99.99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3778-10G IN3778-50G
APOSIN3778-10GEA 306 EUR
APOSIN3778-10G APOSIN3778-50G
Vanadio (V) óxido 99.99+%
Vanadio (V) óxido
Formula: O₅V₂
Pto. Ebullición: 1750 °C
Pto. de fusión: 690 °C
Densidad: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011457
Núm. CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III