Cloruro de iterbio (III) hidrato 99.9+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3799-10G
APOSIN3799-10GEA 58 EUR
APOSIN3799-10G
Cloruro de iterbio (III) hidrato 99.9+%
Cloruro de iterbio (III) hidrato
Formula: Cl₃Yb·H₂O
MW: 297,41 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Densidad: 2,575 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149884
Núm. CAS: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5