Iterbio (III) óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 72.5 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Iterbio (III) óxido 99,9%
Iterbio (III) óxido
Formula: O₃Yb₂
MW: 394.08 g/mol
Pto. de fusión: 2227 °C
Densidad: 9.17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011290
Núm. CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0