Itrio 99,9%, en polvo –40 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 364 EUR
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Itrio 99,9%, en polvo –40 mesh
Itrio
Formula: Y
Pto. Ebullición: 2927 °C
Pto. de fusión: 1509 °C
Densidad: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011468
Núm. CAS: 7440-65-5