Itrio (III) cloruro hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de itrio (III) hexahidrato, Tricloruro de itrio hexahidrato
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 270 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Itrio (III) cloruro hexahidrato 99,9%
Itrio (III) cloruro hexahidrato
Formula: YCl₃·6H₂O
MW: 303.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1507
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149941
Núm. CAS: 10025-94-2