Itrio (III) cloruro, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tricloruro de itrio
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 213 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Itrio (III) cloruro, anhidro 99,9%
Itrio (III) cloruro
Formula: Cl₃Y
Pto. Ebullición: 1507 °C
Pto. de fusión: 721 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011470
Núm. CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0