di-Itrio trióxido 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 416 EUR
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
di-Itrio trióxido 99.999%
di-Itrio trióxido
Formula: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Pto. Ebullición: 4300 °C
Pto. de fusión: 2410 °C
Densidad: 4,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011473
Núm. CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5