Cinc 99+%, mossy
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 178 EUR
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Cinc 99+%, mossy
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C
Pto. de fusión: 419 °C
Densidad: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III