Nitrato de cinc (II) hidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 319 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Nitrato de cinc (II) hidrato 99.99%
Nitrato de cinc (II) hidrato
Formula: N₂O₆Zn·H₂O
MW: 207.42 g/mol
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 2.065 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149888
Núm. CAS: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II