Cinc óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
IN3888-1KG
IN3888-250G
IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA
151
EUR
APOSIN3888-1KG
APOSIN3888-250G
APOSIN3888-5KG
Cinc óxido 99,9%
Cinc óxido
Formula:
ZnO Pto. de fusión: 1975 °C Densidad: 5,606 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |