Sulfuro de cinc 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3893-250G IN3893-50G
APOSIN3893-250GEA 626 EUR
APOSIN3893-250G APOSIN3893-50G
Sulfuro de cinc 99.99%
Sulfuro de cinc
Formula: SZn
Pto. de fusión: 1700 °C
Densidad: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011301
Núm. CAS: 1314-98-3