Zinc molybdate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Zinc molybdenum oxide
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 EUR
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Formula: MoO₄Zn
MW: 225,326 g/mol
Pto. de fusión: >700 °C
Densidad: 4,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049622
Núm. CAS: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8