Circonio 99,8%, en trozos
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 EUR
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Circonio 99,8%, en trozos
Circonio
Formula: Zr
Pto. Ebullición: 3580 °C
Pto. de fusión: 1852 °C
Densidad: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9