Tetracloruro de circonio 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Circonio (IV) cloruro
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 169 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Tetracloruro de circonio 99,5%
Tetracloruro de circonio
Formula: Cl₄Zr
MW: 233.03 g/mol
Pto. Ebullición: 331 °C
Pto. de fusión: 300 °C (subl.)
Densidad: 2.81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011306
Núm. CAS: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,10307