Circonilo nitrato hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Oxidinitrato de circonio hidrato
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Circonilo nitrato hidrato
Circonilo nitrato hidrato
Formula: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149896
Núm. CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II