Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 157 EUR
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formula: C₁₅H₃₆O₅Zr
MW: 387.672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075157
Núm. CAS: 14717-56-7
UN: 3181
ADR: 4.1 II