Dióxido de circonio 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Dióxido de circonio 99+%
Dióxido de circonio
Formula: ZrO₂
Pto. de fusión: 2715 °C
Densidad: 5,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4