Cobre (I) tiocianato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 0 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Cobre (I) tiocianato
Cobre (I) tiocianato
Formula: CCuNS
Pto. de fusión: 1084 °C
Densidad: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010980
Núm. CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III