5-Amino-o-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene
OR0011-100G
OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA
26.1
EUR
APOSOR0011-100G
APOSOR0011-25G
5-Amino-o-cresol
5-Amino-2-methylphenol
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043922 Núm. CAS: 2835-95-2 EINECS: 220-618-6 |