N-(4-Bromofenil)maleimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromofenil)maleimida 98%
N-(4-Bromofenil)maleimida
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.07 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030664
Núm. CAS: 13380-67-1