2-(4-Aminofenil)etanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-aminofenetilico
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 71.2 EUR
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminofenil)etanol
2-(4-Aminofenil)etanol
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 255 °C
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007922
Núm. CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8