2-Aminopiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR0015-1KG
OR0015-100G
OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA
0
EUR
APOSOR0015-1KG
APOSOR0015-100G
APOSOR0015-500G
2-Aminopiridina 99%
2-Aminopiridina
Formula:
C₅H₆N₂ Pto. Ebullición: 204…211 °C Pto. de fusión: 54…60 °C Pto. de inflamación: 92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006312 Núm. CAS: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN: 2671 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...