1-Bromo-2-clorobenceno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 45.1 EUR
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-clorobenceno 99%
1-Bromo-2-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
Pto. Ebullición: 203…205 °C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000532
Núm. CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR