5-Bromo-2-clorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0018-25G
OR0018-5G
OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA
55.1
EUR
APOSOR0018-25G
APOSOR0018-5G
APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-clorofenol 98%
5-Bromo-2-clorofenol
Formula:
C₆H₄BrClO Pto. Ebullición: 234 °C Pto. de fusión: 55…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672940 Núm. CAS: 183802-98-4 |