5-Cloro-1-indanona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0020-25G
OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA
24.8
EUR
APOSOR0020-25G
APOSOR0020-5G
5-Cloro-1-indanona
5-Cloro-1-indanona
Formula:
C₉H₇ClO Pto. Ebullición: 124…125 °C/3mmHg Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041456 Núm. CAS: 42348-86-7 |