1-Cloro-4-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0022-100G
OR0022-1KG
OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA
0
EUR
APOSOR0022-100G
APOSOR0022-1KG
APOSOR0022-500G
1-Cloro-4-iodobenceno
1-Cloro-4-iodobenceno
Formula:
C₆H₄ClI Pto. Ebullición: 226…227 °C Pto. de fusión: 52…56 °C Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001053 Núm. CAS: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |