2-Adamantanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Adamantan-2-one
OR0023-100G OR0023-1KG OR0023-25G
APOSOR0023-100GEA 30.6 EUR
APOSOR0023-100G APOSOR0023-1KG APOSOR0023-25G
2-Adamantanona 98%
2-Adamantanona
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. de fusión: 257 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074737
Núm. CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2