2-Cloro-4-metoxifenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 29 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Cloro-4-metoxifenol
2-Cloro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₇ClO₂
MW: 158.58 g/mol
Pto. Ebullición: 242
Pto. de fusión: 39…44 °C
Densidad: 1.153 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070773
Núm. CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3