4'-Cloro-3'-nitroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-nitroacetophenone
OR0027-25G OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0027-25G APOSOR0027-5G
4'-Cloro-3'-nitroacetofenona
4'-Cloro-3'-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199.59
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007083
Núm. CAS: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4