5-Cloro-2-nitrobenzamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 284 EUR
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Cloro-2-nitrobenzamida
5-Cloro-2-nitrobenzamida
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Pto. de fusión: 157…160 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017509
Núm. CAS: 40763-96-0