2-Cloroestireno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0031-100G OR0031-25G
APOSOR0031-100GEA 244 EUR
APOSOR0031-100G APOSOR0031-25G
2-Cloroestireno
2-Cloroestireno
Formula: C₈H₇Cl
Pto. Ebullición: 58…60 °C/7mmHg
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000567
Núm. CAS: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN: 1993
ADR: 3,III