2-Clorotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-2-(metiltio)benceno, Sulfuro de 2-clorofenilo y metilo
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 116 EUR
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Clorotioanisol
2-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Pto. Ebullición: 239…240 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040124
Núm. CAS: 17733-22-1