2,5-Dibromoanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 EUR
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoanilina 95%
2,5-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. de fusión: 51…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007636
Núm. CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5