3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0037-100G OR0037-25G OR0037-500G
APOSOR0037-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0037-100G APOSOR0037-25G APOSOR0037-500G
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído 99%
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191998
Núm. CAS: 37942-07-7