2'-Nitroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetofenona 98%
2'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 23…27 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007144
Núm. CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8